Learn More
Azpack™ Flache Klarglasflaschen mit abgeschrägten Schultern und schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen
Artikelnummer. p-8001922
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
150 ml
500 ml
Verschlussgröße:
24/R3
28/R3
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
12347088 100 ml 24/R3 20 Stück
12357088 150 ml 24/R3 20 Stück
12387088 500 ml 28/R3 20 Stück
3 options
Artikelnummer. 12347088
Marke: Azpack™ 12347088
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Kalknatronglas Typ III gewährleistet Beständigkeit und Langlebigkeit. Azpack™ Flache Flaschen aus Klarglas mit abgeschrägter Flaschenschulter und Schraubverschluss aus schwarzem Urea sind hauptsächlich zur Dosierung von Arzneimitteln und Pharmazeutika vorgesehen.
ulliFlachwändige Weißglas-Flasche aus Kalknatronglas Typ III mit abgeschrägten Schultern/liliMit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss/liliDie Kappe verfügt über eine Einlage aus Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC)./li/ulbr /
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Durchsichtig
Material Kalknatronglas
Menge 20/Pckg.
Breite (metrisch) 52 mm
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Öffnung Schmal, mit Gewinde
Höhe (metrisch) 143 mm
Verschlussauskleidung PVDC mit Holzschliff
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlussgröße 24/R3
Verschlusstyp Schraubkappe