Learn More
Azpack™ Flache Klarglasflaschen mit abgeschrägten Schultern und weißen Polypropylen-Schraubverschlüssen ohne Einlagen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
Verschlussgröße:
R3/24
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Flachwändige Weißglas-Flasche aus Kalknatronglas Typ III mit abgeschrägten Schultern
- Mit weißem Polypropylen-Schraubverschluss ohne Einlage
- Die weiße Kappe eignet sich ideal zum Beschriften des Flascheninhalts.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 20/Pckg. |
| Breite (metrisch) | 59 mm |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Öffnung | Schmal, mit Gewinde |
| Höhe (metrisch) | 159,8mm |
| Verschlussauskleidung | Ohne Dichtungseinlage |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Mehr anzeigen |