Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) | 51.6 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Menge | 20 Packung |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | LDPE |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |