Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent
Artikelnummer. 12830894 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12830894 250 ml 20 Stück
12880884 30 ml 40 Stück
12890884 60 ml 40 Stück
12800894 100 ml 20 Stück
12820894 150 ml 20 Stück
12840894 300 ml 20 Stück
12850894 500 ml 10 Stück
12860894 1000 ml 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 12830894
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die durchsichtige Fisherbrand™ Kalknatronglasflasche mit eingepasstem 28 mm-Verschluss im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss mit PolyCone-Einlage
  • ISO-zertifiziert
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) 62 mm
Material Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20 Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial LDPE
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 143 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Verschlusstyp Vistop, manipulationssicher