Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent
Artikelnummer. 12840894 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 12840894
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie die durchsichtige Fisherbrand™ Kalknatronglasflasche mit eingepasstem 28 mm-Verschluss im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss mit PolyCone-Einlage
  • ISO-zertifiziert
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 300 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) 65.6 mm
Material Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20 Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial LDPE
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 151 mm
Produkttyp Flasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 65,6 mm
Verschlusstyp Vistop, manipulationssicher