Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) | 38,6mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
| Anzahl pro Packung | 40Pack |
| Menge | 40Pack |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | LDPE |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |