Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent
Artikelnummer. p-8000710 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
40 Stück
Artikelnummer. 12880884
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie die durchsichtige Fisherbrand™ Kalknatronglasflasche mit eingepasstem 28 mm-Verschluss im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssicherer Vistop-Verschluss mit PolyCone-Einlage
  • ISO-zertifiziert
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 40Pack
Menge 40 Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial LDPE
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 67 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 35 mm
Verschlusstyp Vistop, manipulationssicher