Learn More
Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen mit Weithals und weißen Polypropylenverschlüssen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 120 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 89 mm |
| Material | Glas (Typ 3) |
| Menge | 24 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Halsausführung | 48-400 |
| Mehr anzeigen |