Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit geraden Seiten und weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16174437 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
12
24
48
144
384
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
384 Stück
48 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussauskleidung Menge unitSize
16174437 60 ml Zellstoff/Vinyl 24 24 Stück
16194507 30 ml PTFE/Polyethylenschaum 48 48 Stück
16104657 30 ml PTFE/Polyethylenschaum 384 384 Stück
16154517 30 ml Zellstoff/Vinyl 48 48 Stück
16184427 60 ml PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16134457 60 ml PTFE/Polyethylenschaum 144 144 Stück
16194437 120 ml Zellstoff/Vinyl 24 24 Stück
16194427 125 mL PTFE/Polyethylenschaum 24 24 Stück
16104447 240 ml Zellstoff/Vinyl 12 12 Stück
16104437 240 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 12 Stück
16164437 480 ml Zellstoff/Vinyl 12 12 Stück
16164427 480 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 12 Stück
16174427 960 ml PTFE/Polyethylenschaum 12 12 Stück
16184437 960 ml Zellstoff/Vinyl 12 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 16174437
Bewährte Angebote für Laborglaswaren
Verwenden Sie den Aktionscode 28509
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Gerade Wände ermöglichen die vollständige Entfernung von Inhalten. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, von 1 bis 32 Unzen.
Specifications
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenprobennahme und Umweltanwendungen
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 52 mm
Material Glas
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 53-400
Klarheit Klar
Zertifizierung/Konformität Weithalsausführung aus Kalknatronglas USP Typ III eignet sich ausgezeichnet für große Feststoffproben und ermöglicht die vollständige Entfernung von Inhalten
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 49 mm
Produkttyp Einmachglas mit geraden Seiten
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 55 mm
Verschlusstyp Kappe