Learn More
Fisherbrand™ Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7144778 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
384 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16184647 30 ml 384 Stück
16174557 60 ml 144 Stück
16184557 120 ml 24 Stück
16184487 240 ml 12 Stück
16124627 480 ml 12 Stück
16194647 60 ml 12 Stück
6 options
Artikelnummer. 16184647
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
  • Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 1 bis 32 Unzen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Material Glas
Menge 384
Halsausführung 43-400
Klarheit Klar
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 43 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussgröße 43 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 43 mm