Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ braune VOA-Glasfläschchen mit 0,125 Zoll-Septen: 40 ml, zertifiziert, 40 ml-Fläschchen, braun, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15301246
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
40 mL
60 mL
Produktlinie:
EP
I-Chem
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Menge:
144/Karton
144 Kartons
72 Kartons
72/Karton
72 Kartons
Packungsgröße:
1 Stück
144 Stück
72 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produktlinie Füllstand Menge unitSize
15301246 20 mL EP Zertifiziert 72 Kartons 72 Stück
16619775 40 mL EP Zertifiziert 144 Kartons 144 Stück
15346887 40 mL EP Zertifiziert 72 Kartons 72 Stück
15326677 60 mL EP Zertifiziert 144/Karton 144 Stück
15945091 20 mL EP Unbehandelt 72 Kartons 72 Stück
16189550 40 mL EP Unbehandelt 72 Kartons 1 Stück
31337344 60 mL EP Unbehandelt 144/Karton -
13454700 40 mL I-Chem Unbehandelt 72 Kartons -
15340336 20 mL I-Chem Behandelt 72 Kartons 72 Stück
16457675 60 mL I-Chem Behandelt 72 Kartons 72 Stück
15325607 20 mL I-Chem Zertifiziert 72 Kartons 72 Stück
31337357 40 mL I-Chem Zertifiziert 72/Karton -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15301246 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 13920C/EP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 €
    223.99 € / 72 Stück
    Sparen 7.01 €
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden. Sie sind in einer breiten Palette an Größen und Ausführungen erhältlich.
Thermo Scientific™ transparente VOA-Fläschchen mit 0,125 in. starken Septa sind zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) vorgesehen.Erhältlich mit einem fest mit dem Deckel verklebten Septum oder mit unverklebtem Septum zum einfachen Austauschen.Die perfekte Schulterschräge ermöglicht ein müheloses Füllen ohne Lufteinschlüsse.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation, oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
  • Durchsichtiges Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
  • Fläschchen mit optimierter Schulterschräge, um den Einschluss von Luftblasen zu verhindern. Erhältlich in den Größen 20 ml, 40 ml und 60 ml
  • Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen mit Standardseptum aus Silikon mit 0,125 Zoll starker PTFE-Dichtungseinlage
  • Septum fest mit Verschlusskappe verklebt oder unverklebt für einfache Auswahl
  • Direkt für automatisierte Anlagen verwendbar, Verschluss an Fläschchen angebracht
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass leistungsbezogene EPA-Standards für Analysen flüchtiger organischer Verbindungen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Einzigartiger Karton für den Transport aus dem Feld ins Labor, der sich bequem in ein Fläschchentablett umwandeln lässt (nur für unverklebte Septen). Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert und schützt die Fläschchen vor Bruch; Umverpackung für den Versand erforderlich.
Behandelte Fläschchen wurden auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat im Lieferumfang.
Unbehandelte Fläschchen sind kostengünstig, Glas-an-Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und lassen sich direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren reinigen und zertifizieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EP 20 ml Fläschchen, klar, 0,125 in., verklebtes Septum, zertifiziert
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glas (Typ 1)
Volumen (metrisch) 20 mL
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Füllstand Zertifiziert
Anzahl pro Karton 72
Ersatzverschluss NA
Volumen (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 0,8 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 23,5 mL
Produktlinie EP
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe mit verklebtem Septum
Menge 72 Kartons
Dicke (metrisch) 3,17 mm
Verschlussgröße 24-414
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und vorverarbeiteten Fläschchen erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen; hergestellt in einem nach ISO 9001:2000 zertifizierten Qualitätssystem.
Höhe (metrisch) 57 mm
Produkttyp Fläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.