Learn More
Masterflex™ Cleargreen DEHP-freie-und Phthalat-freie Schläuche
Artikelnummer. 11709639
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
25.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
8.0 mm
11.2 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.3 mm
25.4 mm
31.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11709639 6.3 mm 12.8 mm 1 Stück
11719639 8.0 mm 11.2 mm 1 Stück
11789629 4.8 mm 8.0 mm 1 Stück
11739639 9.5 mm 15.9 mm 1 Stück
11749639 12.8 mm 15.9 mm -
11759639 12.8 mm 19.1 mm 1 Stück
11769639 15.9 mm 22.3 mm 1 Stück
11779639 19.1 mm 25.4 mm 1 Stück
11789639 25.4 mm 31.8 mm 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 11709639
Marke: Masterflex™ 9660527
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Forschung, Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische, Umwelt- und allgemeine Laboranwendungen
  • Durchscheinend, geruchsneutral
  • Geringe Wasserabsorption, geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen.
  • FDA-konform zertifiziert, USP-Klasse VI, 3A-konform.
  • REACH-konform und RoHS-konform.
  • Sterilisierung: Autoklav oder Ethylenoxid.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäisches Arzneibuch; Phthalat-frei; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; DEHP-frei
Beschreibung Durchscheinend, geruchlos, geringe Wasserabsorption, geringe extrahierbare Substanzen.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.3 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 12.8 mm
Dicke (metrisch) 3.175 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborforschung, Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische, Umwelt- und allgemeine Laboranwendungen.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Max. Operating Temperature (English) 165 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C