Learn More
Masterflex™ Cleargreen DEHP-freie-und Phthalat-freie Schläuche
Artikelnummer. 11719639
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.3 mm
8.0 mm
9.5 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
25.4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
8.0 mm
11.2 mm
12.8 mm
15.9 mm
19.1 mm
22.3 mm
25.4 mm
31.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11719639 8.0 mm 11.2 mm 1 Stück
11789629 4.8 mm 8.0 mm 1 Stück
11709639 6.3 mm 12.8 mm 1 Stück
11739639 9.5 mm 15.9 mm 1 Stück
11749639 12.8 mm 15.9 mm -
11759639 12.8 mm 19.1 mm 1 Stück
11769639 15.9 mm 22.3 mm 1 Stück
11779639 19.1 mm 25.4 mm 1 Stück
11789639 25.4 mm 31.8 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11719639 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 9660529
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.40 €
    85.56 € / 1 Stück
    Sparen 11.84 €
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Forschung, Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische, Umwelt- und allgemeine Laboranwendungen
  • Durchscheinend, geruchsneutral
  • Geringe Wasserabsorption, geringe Freisetzung extrahierbarer Substanzen.
  • FDA-konform zertifiziert, USP-Klasse VI, 3A-konform.
  • REACH-konform und RoHS-konform.
  • Sterilisierung: Autoklav o
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäisches Arzneibuch; Phthalat-frei; NSF-61; USP; 3A; NSF-51; ADCF; FDA; DEHP-frei
Beschreibung Durchscheinend, geruchlos, geringe Wasserabsorption, geringe extrahierbare Substanzen.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8.0 mm
Material PVC
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Dicke (metrisch) 1.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborforschung, Lebensmittel und Getränke, pharmazeutische, Umwelt- und allgemeine Laboranwendungen.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -58 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -50 °C
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Max. Operating Temperature (English) 165,° F
Max. Operating Temperature (Metric) 73 °C