Learn More
Diversey™ Clearklens Bi-Spore Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6830023
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15330308 5 l 5 Liter
1 options
Artikelnummer. 15330308
Marke: Diversey™ 7514852
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Desinfiziert harte Oberflächen mit einer sporiziden Lösung.Das Diversey Clearklens Bi-Sore Desinfektionsmittel ist ein Chlordioxid-Erzeugungssystem.Bietet Wirksamkeit gegen alle Arten von Mikroorganismen.
  • Wirksam auf harten Oberflächen gegen alle Arten von Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Hefen, Pilzen, Sporen und Viren
  • Aseptisch gefülltes, zweiteiliges System zur Herstellung von Chlordioxid als Aktivator- und Basiskonzentrat-Lösungen
  • Doppelt verpackt, um eine Umweltkontamination zu vermeiden
Spezifikation
Sterilität Steril
Gefiltert Gefiltert
Enthält Basis und Aktivator
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5L Sterile hard surface sporicidal disinfectant
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium chlorite