Learn More
Diversey™ ClearKlens Cleansinald Sterile VH9S Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17663085
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
900 mL
5 l
Packungsgröße:
20 Liter
5.40 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17663085 5 l 20 Liter
17673085 900 mL 5.40 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17663085 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 100848253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.90 €
    222.57 € / 20 Liter
    Sparen 73.33 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel mit WFI
ClearKlens Clansinald ist ein steriles, gebrauchsfertiges Oberflächendesinfektionsmittel für pharmazeutische Reinräume.
Wesentliche Merkmale
  • ClearKlens Cleansinald ist eine gebrauchsfertige Mischung aus quaternären Ammonium- und Alkylaminen, die auf 0,5 % v/v mit Injektionswasser (WFI) verdünnt ist.
  • ClearKlens Cleansinald wird für die Reinigung und Desinfektion von Wänden, Böden, Arbeitsflächen und Prozessgeräten in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
  • ClearKlens Cleansinald Konzentrat wird gemäß dem Europäischen Arzneibuch mit 0,5 % Injektionswasser (WFI) verdünnt und anschließend mit 0,22 μm gefiltert.
Vorteile
  • Gebrauchsfertig
  • Breites Spektrum an Aktivitäten
  • Geringe Toxizität
  • 0,22 μm gefiltert
  • Lieferung mit Konformitätsbescheinigungen
Spezifikation
pH 9 bis 11,4
Sterilität Steril
Material Gebrauchsfertige Mischung aus quaternären Ammonium- und Alkylaminen, die auf 0,5 % v/v mit Injektionswasser verdünnt ist
Behältertyp Kanister
Menge 4 Packungen
Volumen (metrisch) 5 l