Learn More
Diversey™ ClearKlens Flow Reiniger
Beschreibung
- Leistungsstarkes, leicht schäumendes, ätzendes Reinigungsmittel mit Flüssigformulierung für die CIP-Reinigung, das tolerant gegenüber hartem Wasser ist
- Wird bei 0/7 bis 7 % w/w und Temperaturen, die zwischen der Umgebungstemperatur und 80 °C liegen, verwendet, je nach Anwendung, Produktrückständen und Wasserhärte
- Speziell formuliert, um während des letzten Spülschritts einen Schutz vor Ablagerungen zu bieten
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| pH | > 12 |
| Sterilität | Unsteril |
| Behältertyp | Kanister |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Volumen (metrisch) | 20 l |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Clearklens Flow VH20
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide