Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA-Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15303602
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5,4 l
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15303602
Marke: Diversey™ 7513400
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Desinfiziert Arbeitsflächen und Verarbeitungsanlagen in Reinräumen.Das Diversey ClearKlens IPA-Desinfektionsmittel ist steril und auf 0,2 μm gefiltert.Die 900 ml-Flaschen beinhalten einen Zerstäuber.
  • Gebrauchsfertiges Spray zur Desinfektion von Arbeitsflächen und Verarbeitungsanlagen
  • 70 % IPA und 30 % Injektionswasser
  • 900 ml-Flaschen mit Zerstäuber
Spezifikation
Produkttyp Desinfektionsmittel
pH ∼7
Sterilität Steril
Material 70 % Isopropylalkohol, 30 % Wasser
Gefiltert Gefiltert
Enthält Zerstäuberpistole
Menge 6 x 900mL
Volumen (metrisch) 5,4 l
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clearklens IPA VH1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol