Learn More
Diversey™ ClearKlens Oxifast Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17653095
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
Packungsgröße:
8 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
17653095 1 l 8 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17653095 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 100934612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.80 €
    195.88 € / 8 Liter
    Sparen 21.92 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ClearKlens Oxifast wurde für die Desinfektion von harten Oberflächen und Geräten in kritischen und nicht kritischen Bereichen entwickelt.
  • ClearKlens Oxifast wird für die Desinfektion von Wänden, Böden, Oberflächen und Prozessgeräten im biowissenschaftlichen Bereich verwendet.
  • ClearKlens Oxifast besteht den EN 13704-Test mit einer verkürzten Kontaktzeit von nur 5 Minuten, einem wichtigen Auswahlkriterium für ein Reinraumdesinfektionsmittel, bei dem die
    Nasskontaktzeit begrenzt ist.
Vorteile
  • Gebrauchsfertiges sporizides Mittel
  • Breites Wirkungsspektrum auch bei sehr kurzer Kontaktzeit: bakterizid, hefeabtötend, fungizid, viruzid, sporizid
  • Geringe Umweltbelastung
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Material Gebrauchsfertige Lösung auf Peressigsäurebasis
Menge 8 Packungen
Volumen (metrisch) 1 l