Learn More
Diversey™ ClearKlens Plus Reiniger
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15330318
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
20 l
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15330318 20 l 20 Liter
15340318 5 l 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15330318 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 7513376
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Reinigung bei allgemeinen Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich Pharmazie und Kosmetik.Der Diversey ClearKlens Plus Reiniger ist ein konzentriertes, neutrales, stark schäumendes, flüssiges Reinigungsmittel.
  • Konzentriertes, neutrales, stark schäumendes, flüssiges Reinigungsmittel
  • Entwickelt für allgemeine Anwendungen
  • Nach Gebrauch spülen, um Lösungen von Kontaktflächen des Produkts zu entfernen
Spezifikation
Form Flüssig
pH ∼6
Sterilität Unsteril
Konzentration 0,1 bis 1%
Behältertyp Kanister
Gefiltert Ungefiltert
Volumen (metrisch) 20 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens Plus VH5
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide