Learn More
Epredia™ Deckglasmagazine für ClearVue™ Eindeckautomaten
Artikelnummer. 12688186 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
55 mm
Länge (metrisch):
24 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
12688186 40 mm 24 mm -
12636376 50 mm 24 mm 2 Stück
13410497 55 mm 24 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12688186 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. A79210050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Verwendung mit dem Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomaten. ClearVue™ Deckglasmagazine optimieren den Arbeitsablauf für das Eindecken.
Die Thermo Scientific™ Deckglasmagazine sind zur Verwendung mit den Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomaten vorgesehen und genügen den Ansprüchen nahezu aller Labore.
  • Mühelose Integration in das Labor
  • Lieferung vorgespannt mit je 500 oder 575 Gläsern
  • Schnelles Einsetzen in den Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomaten ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs
  • Keine manuelle Handhabung der Gläser erforderlich
  • Durchgängige Ausgabe sauberer Deckgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckglasmagazin
Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia ClearVue Eindeckautomat
Menge 2 x 500 Hoppers/Deckgläser
Länge (metrisch) 24 mm
Dicke (metrisch) 0,16 bis 0,19 mm
Breite (metrisch) 40 mm