Learn More
Clebopride malate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464617
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16464617 50 mg -
16418796 100 mg -
16411128 5 mg -
16408718 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464617 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1613A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Clebopride malate is a dopamine antagonist drug with antiemetic and prokinetic properties used to treat functional gastrointestinal disorders.
Clebopride malate is a dopamine antagonist drug with antiemetic and prokinetic properties used to treat functional gastrointestinal disorders.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clebopride malate
CAS 57645-91-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H30ClN3O7
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 60 mg/mL (118.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (16.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)CC(O)=O.O=C(NC1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OC
Molekulargewicht (g/mol) 507.96
Formelmasse 507.96
Reinheit (%) 99.77%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism