Learn More
CLEC9a Antibody (8F9), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18590422 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18590422 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18590422
Marke: Novus Biologicals NBP308246AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
CLEC9a Monoclonal antibody specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CLEC9a
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 8F9
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RBL-2H3 cells expressing human CLEC9a fused to an HA epitope
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 283420
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ