Learn More
Thermo Scientific™ CLED Agar
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ CLED Agar, einem traditionellen Medium, das eine gute koloniale Differenzierung und klare diagnostische Eigenschaften bietet und ein Abschwärmen von Proteus spp. aufgrund des Elektrolytmangels in der Formulierung verhindert, können häufige Krankheitserreger im Harnweg nachgewiesen werden.
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Fragen Sie bitte Ihren Vertriebspartner vor Ort.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | blau/grün, lichtdurchlässig |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Medientyp | CLED-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Verpackungsart | Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |
| Menge | 10/Pckg. |