Learn More
Thermo Scientific™ CLED-Medium (mit Andrade-Indikator)
Artikelnummer. 12902578
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
CLED-Medium (mit Andrade-Indikator)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung
12902578 CLED-Medium (mit Andrade-Indikator)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12902578 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO0121A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.25 €
    13.00 € / 10 Stück
    Sparen 1.25 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Isolierung, Zählung und Differenzierung von Harnwegspathogenen mittels guter Koloniendifferenzierung und klarer diagnostischer Eigenschaften mit diesem Nährmedium.
Isolierung, Zählung und Differenzierung von Harnwegspathogenen mittels guter Koloniendifferenzierung und klarer diagnostischer Merkmale mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ CLED-Medium (mit Andrade-Indikator). Das Medium ist eine Modifikation des CLED-Mediums, der von Mackey und Sandys beschrieben wurde.1 Der zusätzliche Andrade-Indikator und das Bromthymolblau im Medium verbessern die Erscheinung der Kolonien und unterstützen die Identifikation von Mikroorganismen. Der Elektrolyt-Mangel des CLED-Mediums verhindert das Schwärmen von Proteus-Spezies und verbessert so zusätzlich die Differenzierung der Kolonien.
Verwenden Sie das CLED-Medium (mit Andrade-Indikator) für besseres Wachstum der wichtigsten Harnwegspathogene in der diagnostischen Harnbakteriologie.
  • Bietet eine einfache Differenzierung von Kolonien, da Escherichia coli als gelb-undurchsichtige Kolonien erscheinen, Proteus durchsichtig-blaue Kolonien bilden, Salmonella als mattgrüne Kolonien erscheinen und Staphylococcus hingegen tiefgelbe Kolonien bilden.
  • Verhindert das Schwärmen von Proteus-Spezies aufgrund des elektrolytarmen CLED-Mediums.
  • Verbessert die Erscheinung von Kolonien und unterstützt die Identifikation durch den Andrade-Indikator.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau/Grün
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung CLED-Medium (mit Andrade-Indikator)
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort UK
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10/Packung