Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clemastin-Fumarat
Artikelnummer. 16574314 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16574314
Marke: Thermo Scientific Chemicals 465422500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14976-57-9
Summenformel C25H30ClNO5
Molekulargewicht (g/mol) 459.97
InChI-Schlüssel PMGQWSIVQFOFOQ-YKVZVUFRSA-N
IUPAC-Name (2E)-but-2-Enediosäure; (2R)-2-{2-[(1R)-1-(4-Chlorphenyl)-1-Phenylethoxy]ethyl}-1-Methylpyrrolidin
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clemastine fumarate
Schmelzpunkt 158.0°C to 162.0°C
Menge 250 mg
Formelmasse 459.97