missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clemizolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clemizole Hydrochloride |
| CAS | 1163-36-6 |
| Summenformel | C19 H20 Cl N3 . Cl H |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Benzimidazole, 1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), Benzimidazole, 1-(p-chlorobenzyl)-2-(1-pyrrolidinylmethyl)-, monohydrochloride (8CI), 1-(4-Chlorobenzyl)-2-(pyrrolidinylmethyl)-1,3-benzimidazole hydrochloride, 1-p-Chlorobenzyl-2-(1-pyrrolidinylmethyl)benzimidazole hydrochloride, 1-p-Chlorobenzyl-2-pyrrolidylmethyl benzimidazole hydrochloride, AL 20, Allercur, Clemizole hydrochloride, Histacuran, Klemidox, Reactrol, Clemizole Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H20ClN3.ClH/c20-16-9-7-15(8-10-16)13-23-18-6-2-1-5-17(18)21-19(23)14-22-11-3-4-12-22;/h1-2,5-10H,3-4,11-14H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(Cn2c(CN3CCCC3)nc4ccccc24)cc1 |
| IUPAC-Name | 1-[(4-Chlorphenyl)methyl]-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzimidazol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 362.3 |
| Formelmasse | 361.1113 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?