Learn More
Clenbuterolhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Clenbuterolhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clenbuterol hydrochloride |
| CAS | 21898-19-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Clenbuterol hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-alpha-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol;Hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |