Learn More
Clenbuterolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clenbuterol hydrochloride |
| CAS | 21898-19-1 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-α-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, 4-Amino-α-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol;Hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 313.65 |
| Mehr anzeigen |