Learn More
Clevidipine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483357 50 mg 50 Milligramm
16477338 10 mg 10 Milligramm
16467306 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483357 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17436
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.
Clevidipine is a short-acting dihydropyridine calcium channel antagonist (IC50= 7.1 nM, V(H) = -40 mV ) under development for treatment of perioperative hypertension.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clevidipine
CAS 167221-71-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H23Cl2NO6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.57 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCOC(CCC)=O)=O)C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)OC
Molekulargewicht (g/mol) 456.32
Formelmasse 456.32
Reinheit (%) 99.69%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation