missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clidiniumbromid, Mikromol™
Beschreibung
Clidiniumbromid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clidinium Bromide |
| CAS | 3485-62-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Clidinium Bromide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C22 H26 N O3 . Br |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Clidinium Bromide, 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (1:1), 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), 3-Hydroxy-1-methylquinuclidinium bromide, benzilate (6CI,7CI), Quinuclidinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, benzilate (8CI), 1-Methyl-3-(benziloyloxy)quinuclidinium bromide, 3-(Benziloyloxy)-1-methylquinuclidinium bromide, Clidinium bromide, Quarzan, Quarzan bromide, Ro 2-3773 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H26NO3.BrH/c1-23-14-12-17(13-15-23)20(16-23)26-21(24)22(25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19;/h2-11,17,20,25H,12-16H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+]12CCC(CC1)C(C2)OC(=O)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | (1-Methyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-3-yl) 2-hydroxy-2,2-diphenylacetat;bromid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?