Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Nickel 200 Micro-Laborlöffel
Artikelnummer. 11736617
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11736617
Marke: Nickel Electro™ 8065
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Fertigung aus Nickel 200 gewährleistet die Reinheit des Produkts bei der Handhabung von Lebensmitteln, synthetischen Fasern und ätzenden Alkalien. Nickel Electro™ Clifton™ Nickel 200 Micro-Laborlöffel haben eine hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit.
  • Laborlöffel
  • Nickel 200-Konstruktion - enthält mindestens 99.6 % Nickel
  • Glänzende Oberfläche
  • Länge: 100 mm
  • Löffel-Maß: 8 mm breit x 6 mm lang x 1.5 mm tief.
  • Löffelkapazität (flüssig): 0.2 ml
  • Mittlerer Zylinder: Durchmesser 1.60 mm
Spezifikation
Menge 10 Packungen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 0,2 ml
Produkttyp Laborlöffel
Ausführung Glänzend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Instandhaltung struktureller Anwendungen
Breite (metrisch) 8 mm
Klingenmaterial Nickel
Abmessungen (L x B) 150 x 8 mm
Max. Temperatur (metrisch) 315 °C
Griffmaterial Nickel
Material Nickel
Länge (metrisch) 150 mm