Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Heizblöcke aus Aluminium
Artikelnummer. 12739008 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,2 ml Reaktionsgefäße
0,5 ml Reaktionsgefäße
1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
10 mm-Röhrchen
12 mm-Röhrchen
16 mm-Röhrchen
19 mm-Röhrchen
25 mm-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
Flache Artikel
Mikrozentrifugenröhrchen, 2,0 ml
No. of Places:
10
12
16
18
32
54
8
Massiver Block
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen No. of Places unitSize
12739008 12 mm-Röhrchen 32 1 Stück
12729008 10 mm-Röhrchen 32 1 Stück
12749008 16 mm-Röhrchen 18 1 Stück
12759008 25 mm-Röhrchen 10 1 Stück
12798998 Flache Artikel Massiver Block 1 Stück
12709008 0,2 ml Reaktionsgefäße 54 1 Stück
11706577 0,5 ml Reaktionsgefäße 16 1 Stück
11716577 1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen 12 1 Stück
11726577 19 mm-Röhrchen 32 1 Stück
12719008 Mikrozentrifugenröhrchen, 2,0 ml 16 -
12769008 50 ml-Röhrchen 8 -
11 options
Artikelnummer. 12739008
Marke: Nickel Electro™ DBK12
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nickel Electro™ Clifton™ Aluminium-Heizblöcke mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit bieten eine große Auswahl an Zubehörblöcken, die für Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen geeignet sind.
  • Aluminium-Heizblöcke mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit
  • Zwei der folgenden Blöcke DBK-0.2, DBK-0.5, DBK-1.5 und DBK-2.0 können in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden
  • Nur einer der folgenden Blöcke DBK-0, DBK-10, DBK-12, DBK-16, DBK-19, DBK-25 und DBK-50 kann in die Heizquelle auf BH-1/DIG und BH-1T eingebaut werden.
  • Große Auswahl an passenden Zubehörblöcken - Mikroröhrchen, Röhrchen und Flaschen
  • Kompatibel mit dem Bloc Extraktions-Tool, das mit BH-1T und BH-1/DIG geliefert wird
Spezifikation
Beschreibung 12 mm x 32 Hole Block
Autoklavierbar Autoklavierbar
Aufnahmevermögen 12 mm-Röhrchen
Material Aluminium
No. of Places 32
Typ Block
Tiefe (metrisch) 74 mm
Gewicht (metrisch) 0,8 kg