Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Lab Armor Bad
Artikelnummer. 12708898
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12708898 4 l 1 Stück
12789008 0,5 l 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12708898
Marke: Nickel Electro™ BA5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Ergebnisse bei der Reinigung von Wasserbädern, indem das Wasser durch diese thermisch effizienten, leicht zu reinigenden Pellets ersetzt werden. Clifton™ Bath Armor™ entfernt Wasserverunreinigungen und schützt das Wasserbad vor Austrocknung.
  • Beseitigt Wasserkontaminationen durch Verwendung eines trockenen, metallischen Thermomediums, das aus kleinen Beads statt aus Wasser besteht
  • Thermisch effiziente Pellets, die ohne Probleme sauberzuhalten sind
  • Feuchtigkeits- und gasundurchlässig 
  • Hohe Wärmeleitfähigkeit
  • Glatt und abgerundet, fast flüssigkeitsähnlich 
  • Senkt den Wasserverbrauch
  • Spart den Bedarf an Gestellen, Schwimmflügeln und Flaschengewichten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 l
Typ Lab Armor-Bad
Menge 4 l
Form Rund