Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Wärmeübertragungsflüssigkeit
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- FCKW-frei
- Geeignet für einen Temperaturbereich von 15 °C bis 90 °C
- Nicht toxisch
- Nicht brennbar
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 l |
| Temperaturbereich | -15°bis +90 °C |
| Typ | Wärmeübertragungsflüssigkeit |
| Art der Flüssigkeitszuführung | Thermofluid |
| Gefrierpunkt | 21 °C |
| Menge | 5 L |