Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Metalware Range™ Runde Sterilisationsboxen für Pipetten, Edelstahl
Artikelnummer. 11776587 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
230 mm
407 mm
457 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11776587 230 mm 1 Stück
11786567 407 mm 1 Stück
11884483 457 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11776587 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. 6199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.80 €
    74.56 € / 1 Stück
    Sparen 2.24 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Sterilisierkassetten bleiben Ihre Pipetten steril. Nickel Electro™ Metalware Range™ runde Pipetten-Sterilisationskassetten aus Edelstahl können bei 120° C dampfsterilisiert werden und halten trockener Hitze von bis zu 180° C stand.
  • Rundes Profil, aus Edelstahl, mit Deckel
  • Kann bei bis zu 120 °C dampfsterilisiert werden.
  • Widersteht trockener Hitze von bis zu 180 °C.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 230 x 64 mm
Material Edelstahl
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Transport und Sterilisation
Menge Je
Gewicht (metrisch) 0,25 kg
Länge (metrisch) 230 mm
Typ Sterilisationsbox