Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Metalware Range™ Runde Sterilisationsboxen für Pipetten, Edelstahl
Mit Sterilisierkassetten bleiben Ihre Pipetten steril. Nickel Electro™ Metalware Range™ runde Pipetten-Sterilisationskassetten aus Edelstahl können bei 120° C dampfsterilisiert werden und halten trockener Hitze von bis zu 180° C stand.
55.90 € - 72.30 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Edelstahl |
Menge | Je |
Typ | Sterilisationsbox |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11776587
|
Nickel Electro™
6199 |
230 mm |
72.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11884483
|
Nickel Electro™
6202 |
457 mm |
68.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11786567
|
Nickel Electro™
6201 |
407 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Rundes Profil, aus Edelstahl, mit Deckel
- Kann bei bis zu 120 °C dampfsterilisiert werden.
- Widersteht trockener Hitze von bis zu 180 °C.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Je | |
Sterilisationsbox |