Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Flachdeckel aus Edelstahl
Artikelnummer. 13141303 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
NE1, NE2, NE3 Serie 14 L Bäder
NE1, NE2, NE3 Serie 8 L Bäder
Nickel-Electro Clifton 2-Liter-/4-Liter-Bäder
Nickel-Electro Clifton 22-Liter-Bäder
Nickel-Electro NE4 22/28 L Bäder
Nickel-Electro NE4-Serie 14L Bäder
Nickel-Electro NE4-Serie 8L Bäder
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
13141303 NE1, NE2, NE3 Serie 14 L Bäder 1 Stück
11766627 Nickel-Electro Clifton 22-Liter-Bäder 1 Stück
13131303 NE1, NE2, NE3 Serie 8 L Bäder 1 Stück
11786587 Nickel-Electro Clifton 2-Liter-/4-Liter-Bäder 1 Stück
12708908 Nickel-Electro NE4-Serie 14L Bäder 1 Stück
12718908 Nickel-Electro NE4 22/28 L Bäder 1 Stück
12788898 Nickel-Electro NE4-Serie 8L Bäder 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 13141303 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. LD14
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält die Badtemperatur stabil und reduziert die Verdunstung mit einem Edelstahldeckel. Nickel-Elektro™ Clifton™ flacher Edelstahldeckel minimiert Wärmeverlust und reduziert Verdampfung.
  • Edelstahl
  • Isoliert
  • Minimiert Wärmeverluste
  • Reduziert die Verdunstung
  • Hilft bei der Aufrechterhaltung der Badtemperatur
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) NE1, NE2, NE3 Serie 14 L Bäder
Material Edelstahl