Learn More
Memmert™ Klimakammer ICH mit Beleuchtungseinheit
Artikelnummer. 13467689 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
108 l
256 l
749 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
13467689 256 l 1 Stück
13447689 108 l 1 Stück
13497689 749 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 13467689 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. ICH260L
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Ideal für Stabilitätstests gemäß ICH Richtlinie Q1B, Option 2 (Fotostabilität).
Präzise, homogen und leistungsstark – diese drei Worte beschreiben das Memmert Klimakammer ICH L mit Beleuchtungseinheit.
  • Modellgrößen: 110, 260, 750
  • Temperatureinstellbereich: 0 °C °bis 60 °C
  • Feuchtigkeitseinstellbereich: 10 bis 80 % rh
  • Beleuchtungseinheit für Prüfungen gemäß ICH-Richtlinie Q1B, Option 2 (Photostabilität): Leuchtstofflampen mit kaltweißem Licht und UV-Lampen im Spektralbereich als Lichtquellen
  • Beleuchtungseinheit bestehend aus 4 Fluoreszenzlampen mit kaltweißem Licht und 2 UV-Lampen im Spektralbereich von 320–400 nm
  • Konvektion: Die erzwungene Luftzirkulation (in 10%-Schritten einstellbar) gewährleistet eine besonders homogene Temperaturverteilung.
  • Luftmantelheizung für schonende Rundumerwärmung
  • Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Bedienung)
  • Leistungsstarke Kompressortechnologie mit schnellen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
  • Energiesparender Einsatz des FCKW-freien Kühl-/Heizsystems (Kältemittel R134a)
  • Vollständig isulierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung
Die Klimakammer ICH L mit der Beleuchtungseinheit lässt bei der Stabilitätsprüfung keine Wünsche offen und bietet eine unvergleichliche Homogenität von Temperatur und Feuchtigkeit. Durch die individuell programmierbare Beleuchtungseinheit über eine Steuerung kann die ICH L flexibel eingesetzt werden.
Alle Memmert Die Klimakammern ICH werden mit einem TwinDISPLAY ausgestattet sein.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
Genauigkeit 0,1 °C
Alarmtypen Akustisch und visuell
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 20 kg
Zertifizierung/Konformität CE
Kompressor Ja
Reglertyp TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Kapazität (metrisch) 256 l
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Convection Type Erzwungen
Beleuchtung Beleuchtungseinheit
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 9
Steckertyp Deutscher Typ
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 80%
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis +60 °C
Typ Klimakammer
Display 2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Ausführung der Tür Vollständig isolierte Edelstahltür
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, forschende Chemie, Temperaturregelung, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Bergbau
Rahmenmaterial Edelstahl
Feuchtigkeitsgenauigkeit 1 %
Luftfeuchtigkeitsanzeige 2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Luftfeuchtigkeitsbereich 10 bis 80 %
Feuchtigkeitsquelle Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
Enthält Beleuchtung: 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5 K)
Isolierung Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
Tragkraft (metrisch) 200 kg
Modell Gehäuse ICH260L
Anzahl Türen 1
Anzahl Raster 2
Anschlussgröße 40 mm Strahlteilerdurchmesser
Produktlinie Klimakammer
Programmierbar AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
Schutzartklasse Mechanischer Temperaturbegrenzer TB, Schutzklasse 1 nach DIN 12880 zum Ausschalten der Heizung ca. 10 °C über Nenntemperatur; Über- und Untertemperaturüberwachung TWW, Schutzklasse 3.3 oder einstellbarer Temperaturbegrenzer TWB, Schutzklasse 2, auswählbar auf dem Display
Menge Je 1
Kältemittel R134a
Auflösung Auflösung des Displays 0,1 %
Arten von Sensoren Temperaturfühler 2 Pt100 Sensoren DIN-Klasse A
Einschubmaterial Edelstahl
Versandbedingung Die Geräte müssen aufrecht transportiert werden
Temperaturregelung Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung
Temperaturstabilität ±0,1 °C
Zeitschaltuhr Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (T x B x H) innen 500 x 640 x 800 mm
Länge (metrisch) 685 mm
Innenlänge (metrisch) 500 mm
Breite (metrisch) 824 mm
Innenbreite (metrisch) 640 mm
Höhe (metrisch) 1552 mm
Innenhöhe (metrisch) 800 mm
Tiefe (metrisch) 685 mm
Innentiefe (metrisch) 500 mm
Versandgewicht (metrisch) 178 kg
Gewicht (metrisch) 153 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 115/230 V
Wirkleistung 1,35 kW
Frequenz 50/60 Hz