Learn More
Climbazole, TRC
Artikelnummer. 30368066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
25 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368066 50 mg -
30361934 25 g 25 Gramm
30365387 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368066 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC57850050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38083-17-9
Summenformel C15 H17 Cl N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 292.76
Synonym 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(1H-imidazol-1-yl)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenoxy)-1-(imidazol-1-yl)-3,3-dimethylbutan-2-one, 1-[(4-Chlorophenoxy)(tert-butylcarbonyl)methyl]imidazole, BAY-e 6975, Baypival, Climbazole, Crinipan AD, Diazolone
IUPAC-Name 1-(4-Chlorophenoxy)-1-Imidazol-1-yl-3,3-Dimethylbutan-2-one
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2ccnc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Climbazole
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/h4-10,14H,1-3H3
Formelmasse 292.0979