missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clindamycin-2-Phosphat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clindamycin phosphate |
| CAS | 24729-96-2 |
| Summenformel | C18 H34 Cl N2 O8 P S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Clindamycin Phosphate, L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate), L-threo-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate), trans- α-, L-threo-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate), (2S-trans)-, 7(S)-Chloro-7-deoxylincomycin 2-phosphate, Cleocin T, Cleocin phosphate, Clinadac, Clindac, Clindagel, Clindamycin 2-phosphate, Clindesse, Clindets, Dalacin P, Dalacin T, Methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-trans-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-α-D-galacto-octopyranoside 2-(dihydrogen phosphate), NSC 618653, U 28508 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,18+/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-Chlor-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfanyloxan-3-yl]dihydrogenphosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 504.96 |
| Formelmasse | 504.1462 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?