Learn More
Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474009
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474009 1 g 1 Gramm
15484009 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474009 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61409.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Antibiotisches-28508E, wirksam gegen grampositive Bakterien
Clindamycin hydrochloride monohydrate is an antibacterial agent that is a semisynthetic analog of lincomycin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Clindamycin-Hydrochlorid-Monohydrat ist ein antibakterielles Mittel, das ein semisynthetisches Analogon von Lincomycin ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58207-19-5
Summenformel C18H34Cl2N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 461.439
MDL-Nummer MFCD07793327
InChI-Schlüssel AUODDLQVRAJAJM-NFOLQJLNSA-N
PubChem CID 131632848
IUPAC-Name (2S,4R)-N-[2-chloro-1-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid;hydrochlorid
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat
Typ Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 4070786
Merck Index 14,2356
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 479.46 (461.44 wasserfrei)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clindamycin hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Clindamycin hydrochloride monohydrate