missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7042122
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15474009

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61409.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibiotisches-28508E, wirksam gegen grampositive Bakterien

Clindamycin hydrochloride monohydrate is an antibacterial agent that is a semisynthetic analog of lincomycin.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Clindamycin-Hydrochlorid-Monohydrat ist ein antibakterielles Mittel, das ein semisynthetisches Analogon von Lincomycin ist.

Löslichkeit
Wasserlöslich

Hinweise
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58207-19-5
Summenformel C18H34Cl2N2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 461.439
MDL-Nummer MFCD07793327
InChI-Schlüssel AUODDLQVRAJAJM-NFOLQJLNSA-N
PubChem CID 131632848
IUPAC-Name (2S,4R)-N-[2-chloro-1-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carboxamid;hydrochlorid
SMILES CCCC1CC(N(C1)C)C(=O)NC(C2C(C(C(C(O2)SC)O)O)O)C(C)Cl.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat
Typ Clindamycinhydrochlorid-Monohydrat
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 4070786
Merck Index 14,2356
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 479.46 (461.44 wasserfrei)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clindamycin hydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Clindamycin hydrochloride monohydrate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt