Learn More
Clindamycinpalmitathydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Clindamycinpalmitathydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clindamycin Palmitate Hydrochloride |
| CAS | 25507-04-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Clindamycin Palmitate Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C34 H63 Cl N2 O6 S . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Clindamycin Palmitate Hydrochloride, Cleocin Pediatric, Clindamycin 2-palmitate hydrochloride, Clindamycin palmitate hydrochloride, L-threo-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2-hexadecanoate, monohydrochloride, L-threo-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-,2-palmitate, monohydrochloride, trans-alpha-, L-threo-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, 2-hexadecanoate, monohydrochloride, (2S-trans)-, Palmitic acid, 2-ester with methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(trans-1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside monohydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C34H63ClN2O6S.ClH/c1-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-27(38)42-32-30(40)29(39)31(43-34(32)44-5)28(24(3)35)36-33(41)26-22-25(20-7-2)23-37(26)4;/h24-26,28-32,34,39-40H,6-23H2,1-5H3,(H,36,41);1H/t24-,25+,26-,28+,29+,30-,31+,32+,34+;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1SC)[C@H](NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](CCC)CN2C)[C@H](C)Cl |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-Chlor-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfanyloxan-3-yl]hexadecanoat;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |