missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clindamycinphosphat, Mikromol™
Beschreibung
Clindamycinphosphat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Clindamycin phosphate |
| CAS | 24729-96-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Clindamycin phosphate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C18 H34 Cl N2 O8 P S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Clindamycin Phosphate, 7(S)-Chloro-7-deoxylincomycin 2-phosphate, Cleocin T, Cleocin phosphate, Clinadac, Clindac, Clindagel, Clindamycin 2-phosphate, Clindesse, Clindets, Dalacin P, Dalacin T, NSC 618653, U 28508, L-threo-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate), L-threo-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate), trans- alpha-, L-threo-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate), (2S-trans)-, Methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-trans-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-L-threo-alpha-D-galacto-octopyranoside 2-(dihydrogen phosphate), Clindamycin 2-Phosphate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16+,18+/m0/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-Name | [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2S)-2-Chlor-1-[[(2S,4R)-1-methyl-4-propylpyrrolidin-2-carbonyl]amino]propyl]-4,5-dihydroxy-2-methylsulfanyloxan-3-yl]dihydrogenphosphat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?