Learn More
Heathrow Scientific Klinische Zentrifuge
Artikelnummer. 30245479 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau/Grau
Violett/Grau
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30245479 Blau/Grau 1 Stück
30245478 Violett/Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245479 Lieferant Heathrow Scientific Lieferanten-Nr. 120775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00 €
    712.20 € / 1 Stück
    Sparen 217.80 €
    23% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Leistungsstarke Tischzentrifuge für den klinischen Einsatz in stat Labore, Arztpraxen und Kliniken, Tierarztpraxen, Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen.
Leistungsstarke Tischzentrifuge für den klinischen Einsatz in stat Labore, Arztpraxen und Kliniken, Tierarztpraxen, Krankenhäuser und Bildungseinrichtungen.
  • Hervorragende Funktion
  • Leistungsstark, einstellbare Geschwindigkeit (500 bis 6.000) RPM ) kann eingestellt werden in RPM oder RCF
  • Programmierbar mit Speicher für bis zu 8 Programme
  • Einstellbare Zeit (30 Sekunden bis 60 Minuten oder kontinuierlich)
  • Schnelle Beschleunigung und sanftes elektronisches Bremsen (Verzögerungszeit von < 60 Sekunden)
  • Digital gesteuerter bürstenloser Motor für präzise Drehzahlregelung und wartungsfreien Betrieb
  • Optimales Design
  • Gut lesbares, digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Werkzeugloser Rotorausbau für bequemes Beladen und Reinigen
  • Transparenter Deckel/Sichtfenster zur berührungslosen Geschwindigkeitsprüfung mittels berührungslosem Drehzahlmesser
  • Tischplattengröße – kompakte Stellfläche für den Arbeitsbereich
  • Eingebaute Sicherung
  • Sicherheitsfunktionen gewährleisten, dass das Gerät nicht funktioniert, wenn der Deckel geöffnet ist, das Gerät blockiert ist oder das Gerät aus dem Gleichgewicht geraten ist.
  • Die manuelle Deckelentriegelung ermöglicht es dem Benutzer, den Deckel im Falle eines Stromausfalls zu öffnen und verhindert den Verlust von Proben.
  • Die Anwendungen umfassen:
  • Klinische Chemie
  • Klinische Mikrobiologie
  • Vorbereitung der Blutentnahme
  • Blutbanken
  • Immunologie
  • Pathologie
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 x 15 mL
Max. RZB 4,668 x g
Max. Geschwindigkeit 6,000 rpm
Gekühlt Nein
Abmessungen (L x B x H) außen 36,6 x 29,3 x 14,8 cm (14,4 x 11,5 x 5,8 in.)
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA, RoHS3, WEEE
Gewährleistung 5 Jahre
Wirkleistung 93 W
Nettogewicht 4.5 kg (9.93 lb.)
Spannung 100/240 V
Farbe Blau/Grau
Produkttyp Tischzentrifuge