Learn More
Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotoradapter
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10-ml-Rundboden-Röhrchen
5 mL
7 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotoradapter eignet sich für den Einsatz mit dem CLINIConic Festwinkelrotor.
Bestellinformationen:
Der CLINIConic Festwinkelrotorkörper (75-003-623) ist separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotor Tube Adapter |
| Fassungsvermögen | 10-ml-Rundboden-Röhrchen |