Learn More
Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotoradapter
Artikelnummer. 10461185 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
10-ml-Rundboden-Röhrchen
5 mL
7 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10461185 5 mL 1 Stück
10581845 7 mL 1 Stück
10073054 10-ml-Rundboden-Röhrchen 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10461185
Marke: Thermo Scientific™ 11172595
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Rotoradapter eignen sich für den Einsatz mit dem CLINIConic Festwinkelrotor.
Der Thermo Scientific™ CLINIConic™ Rotoradapter eignet sich für den Einsatz mit dem CLINIConic Festwinkelrotor.
Bestellinformationen:
Der CLINIConic Festwinkelrotorkörper (75-003-623) ist separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp 5 ml-Rundboden-Röhrchen, Blutentnahmeröhrchen
Fassungsvermögen 5 mL