Learn More
Memmert™ Klammer für 100 mL Kolben
Artikelnummer. 17150305 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17150305
Marke: Memmert™ WTB15B02692
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Klammer für 100 mL Kolben (12 Max. Kolben)
  • Zubehör
  • Max. Kolben siehe Skizze auf Anfrage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) WTB15
Typ Klemme für 100 ml-Kolben