Learn More
Memmert™ Klammer für 200 mL Kolben
Artikelnummer. p-7220908 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
WTB15
WTB24
WTB35
WTB50
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17100395
Marke: Memmert™ WTB50B02693
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Klammer für 200 mL Kolben (14 Max. Kolben)
  • Zubehör
  • Max. Kolben siehe Skizze auf Anfrage
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) WTB50
Typ Klemme für 200 ml-Kolben