Learn More
Gilac™ Clipdeckel für Teigbehälter
Artikelnummer. 17988541
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Teigbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17988541 Teigbehälter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17988541 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G179211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.81 €
    8.99 € / 1 Stück
    Sparen 3.82 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Clip-on-Deckel für Teigbehälter ist ein Deckel für Teigbehälter in halber Größe.
  • Deckel für einen halb so großen Teigbehälter.
Spezifikation
Produkttyp Deckel
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 400 x 300 x 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Teigbehälter